Filter funnels, DURAN®
125 ml, 140 mm, 60 mm, 1, 10 mm
Codice catalogo SCOT258522102
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filter plate.
Specifiche
- Ø piastra:60 mm
- Porosità:1
- Capacità:125 ml
- Lunghezza:140 mm
- Seq:11
- Ø esterno stelo:10 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.