Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter funnels, DURAN®
75 ml, 132 mm, 45 mm, 1, 10 mm
Codice catalogo 511-0222
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Filter funnels, DURAN®
Codice catalogo 511-0222
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Filter funnels, DURAN®
Filter funnels, DURAN®
75 ml, 132 mm, 45 mm, 1, 10 mm
Price
61.60 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filter plate.
Specifiche
  • Ø piastra:
    45 mm
  • Porosità:
    1
  • Capacità:
    75 ml
  • Lunghezza:
    132 mm
  • Seq:
    06
  • Ø esterno stelo:
    10 mm