Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter funnels, DURAN® | Avantor
Filter funnels, DURAN®
50 ml, 130 mm, 35 mm, 2, 10 mm
Catalog # 511-0226
Supplier:   DWK Life Sciences
Filter funnels, DURAN®
Catalog # 511-0226
Supplier:  DWK Life Sciences
Filter funnels, DURAN®
Filter funnels, DURAN®
50 ml, 130 mm, 35 mm, 2, 10 mm
Price
SFr. 54.80
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filter plate.
Specifications
  • Ø piastra:
    35 mm
  • Porosità:
    2
  • Capacità:
    50 ml
  • Lunghezza:
    130 mm
  • Seq:
    02
  • Ø esterno stelo:
    10 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..