Imbuti Büchner, Nalgene®
919 ml, 110 mm
Codice catalogo 221-0103
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Imbuti Büchner, Nalgene®
Codice catalogo 221-0103
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
PP
- Leggeri e duraturi
- Scomponibili in parte superiore e inferiore, per semplificare la pulizia
- Autoclavabili
Per dischi filtranti in carta da filtro o a membrana.
Specifiche
- Capacità:919 ml
- per Ø filtro:110 mm
- Cat. No.:221-0103
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)