Imbuti Büchner, Nalgene®
186 ml, 70 mm
Catalog # 221-0101
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Imbuti Büchner, Nalgene®
Catalog # 221-0101
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PP
- Leggeri e duraturi
- Scomponibili in parte superiore e inferiore, per semplificare la pulizia
- Autoclavabili
Per dischi filtranti in carta da filtro o a membrana.
Specifications
- Capacità:186 ml
- per Ø filtro:70 mm
- Cat. No.:221-0101
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)