Imbuto per polveri, Nalgene®
145 mm, 29 mm, PP, 32 mm, Powder funnels, 716 ml, 137 mm hieght
In PPCO traslucido.
- Ottima resistenza ai prodotti chimici
- Scanalature esterne per favorire la fuoriscita dell'aria
- Autoclavabili
Per il travaso di materiali in polvere. Steli paralleli per evitare ostruzioni.
This shatter-proof alternative to glass is chemical resistant to a wide range of lab chemicals and reagents and can make a valuble contribution to lab safety programs.
- Ø esterno imbuto:145 mm
- Descrizione:Powder funnels, 716 ml, 137 mm hieght
- Materiale:PP
- Seq:04
- Ø esterno stelo:29 mm
- Lunghezza asta:32 mm
- Cat. No.:221-0093
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)