Imbuto per polveri, Nalgene®
79 mm, 18 mm, PP, 30 mm, Powder funnels, 115 ml, 85 mm hieght
221-0091
In PPCO traslucido.
- Ottima resistenza ai prodotti chimici
- Scanalature esterne per favorire la fuoriscita dell'aria
- Autoclavabili
Per il travaso di materiali in polvere. Steli paralleli per evitare ostruzioni.
This shatter-proof alternative to glass is chemical resistant to a wide range of lab chemicals and reagents and can make a valuble contribution to lab safety programs.
- Ø esterno imbuto:79 mm
- Descrizione:Powder funnels, 115 ml, 85 mm hieght
- Materiale:PP
- Seq:02
- Ø esterno stelo:18 mm
- Lunghezza asta:30 mm
- Cat. No.:221-0091
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)