Imbuto per polveri, Nalgene®
64 mm, 17 mm, PP, 22 mm, Powder funnels, 68 ml, 67 mm hieght
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Imbuto per polveri, Nalgene®
Codice catalogo 221-0090
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
In PPCO traslucido.
- Ottima resistenza ai prodotti chimici
- Scanalature esterne per favorire la fuoriscita dell'aria
- Autoclavabili
Per il travaso di materiali in polvere. Steli paralleli per evitare ostruzioni.
This shatter-proof alternative to glass is chemical resistant to a wide range of lab chemicals and reagents and can make a valuble contribution to lab safety programs.
Specifiche
- Ø esterno imbuto:64 mm
- Descrizione:Powder funnels, 68 ml, 67 mm hieght
- Materiale:PP
- Seq:01
- Ø esterno stelo:17 mm
- Lunghezza asta:22 mm
- Cat. No.:221-0090
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)