Orders LinkContactUsLinkComponent
Contenitore Dewar, Nalgene®
Contenitore Dewar, Nalgene®
Contenitore Dewar 4150-4000
Catalog # 478-5404
   Produzione a basso impatto
Contenitore Dewar, Nalgene®
Catalog # 478-5404
   Produzione a basso impatto
Contenitore Dewar, Nalgene®
Contenitore Dewar, Nalgene®
Contenitore Dewar 4150-4000
Price
SFr. 214.00
Sale
Valid until 31/03/2026
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE flask and cover. Shatterproof flasks for short term storage of ice water, dry ice solvent and liquid nitrogen.
  • Double walls filled with urethane foam
  • Vented insulated cover
  • With carrying handle (except 10 L model)
Withstand temperatures from −196 to +100 °C.
Withstand temperatures from -196 to +100 °C
Vented insulated cover
With carrying handle (except 10 l model)
Specifications
  • Descrizione:
    Contenitore Dewar 4150-4000
  • Seq:
    03
  • Range di temperatura:
    −196...+100 °C
  • Cat. No.:
    478-5404
  • Modello:
    4150-4000
  • Altezza interna:
    295 mm
  • Altezza totale:
    353 mm
  • Ø del collo:
    158 mm
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Capacità:
    4 L
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement