Contenitore Dewar, Nalgene®
Contenitore Dewar 4150-1000
Codice catalogo 478-5401
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Contenitore Dewar, Nalgene®
Codice catalogo 478-5401
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
HDPE flask and cover. Shatterproof flasks for short term storage of ice water, dry ice solvent and liquid nitrogen.
- Double walls filled with urethane foam
- Vented insulated cover
- With carrying handle (except 10 L model)
Withstand temperatures from −196 to +100 °C.
Withstand temperatures from -196 to +100 °C
Vented insulated cover
With carrying handle (except 10 l model)
Specifiche
- Descrizione:Contenitore Dewar 4150-1000
- Seq:01
- Range di temperatura:−196...+100 °C
- Cat. No.:478-5401
- Modello:4150-1000
- Altezza interna:195 mm
- Altezza totale:251 mm
- Ø del collo:96 mm
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Capacità:1 L
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement