Burette con azzeramento automatico, Nalgene®
50 ml, 0,1 ml, 0,01 ± ml
612-2585
Burette con azzeramento automatico, Nalgene®
612-2585
In acrilico trasparente, punta in PMP, rubinetto e tappo in TFE, bottiglia in LDPE con chiusura a vite in PP, tubo in PVC da 1 m.
- Resistenti a basi e acidi minerali diluiti, tranne HF e NH₄OH
- Non adatte a alcool e solventi organici
Resistenti, eccellenti per uso generico, in scuole, laboratori industriali e sul campo.
ASTM E287
: ASTM E287
- Capacità:50 ml
- Divisione:0,1 ml
- Tolleranza:0,01 ± ml
- Cat. No.:612-2585
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement