Burette con azzeramento automatico, Nalgene®
25 ml, 0,1 ml, 0,01 ± ml
Codice catalogo 612-2584
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Burette con azzeramento automatico, Nalgene®
Codice catalogo 612-2584
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
In acrilico trasparente, punta in PMP, rubinetto e tappo in TFE, bottiglia in LDPE con chiusura a vite in PP, tubo in PVC da 1 m.
- Resistenti a basi e acidi minerali diluiti, tranne HF e NH₄OH
- Non adatte a alcool e solventi organici
Resistenti, eccellenti per uso generico, in scuole, laboratori industriali e sul campo.
ASTM E287
Certifications: ASTM E287
Specifiche
- Capacità:25 ml
- Divisione:0,1 ml
- Tolleranza:0,01 ± ml
- Cat. No.:612-2584
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Gruppo rubinetto per burette, 25 mlGruppo rubinetto per burette, 25 mlNALG71-3650-1025Log in per disponibilità1 * 2 ST - SFr. 340.00