Provette per centrifuga, Nalgene®
15 ml, 17×120,1 mm, -, 6000×g
Catalog # 525-2811
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Provette per centrifuga, Nalgene®
Catalog # 525-2811
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
PC, fondo conico, bordo dritto, graduato, autoclavabile.
- Trasparente, graduazione in rilievo
- Sopportano una forza centrifuga fino a 6000 ×g
- Utilizzabile in centrifughe refrigerate o non refrigerate
Specifications
- Tipo di chiusura:-
- Ø×L:17×120,1 mm
- Capacità:15 ml
- RCF max.:6000×g
- Cat. No.:525-2811
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement