Orders LinkContactUsLinkComponent
Flaconi contagocce, Nalgene®
Flaconi contagocce, Nalgene®
15 ml, LDPE, trasparente
Codice catalogo 215-7172
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Flaconi contagocce, Nalgene®
Codice catalogo 215-7172
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto
Flaconi contagocce, Nalgene®
Flaconi contagocce, Nalgene®
15 ml, LDPE, trasparente
Price
SFr. 57.60
Log in per disponibilità
1 * 25 ST
Product Details & Documents
LDPE trasparente o LDPE bianco, con tappi a vite in PP (dispensatore in LDPE).
  • Buona resistenza chimica; resistenza termica fino a +80 °C
  • Posizionamento a scatto sicuro del puntale contagocce; erogazione di gocce singole
  • Versatile, semplice da maneggiare, a tenuta ermetica
  • Gocce da 40 µl (esempio con acqua; la viscosità influisce sulle dimensioni delle gocce)
Questi contagocce garantiscono l'erogazione affidabile e ripetuta di reagenti e altri liquidi. Rappresentano una buona alternativa alle pipette o ad altri dispositivi di erogazione convenzionali. Ideali per la maggior parte delle applicazioni biotecnologiche, diagnostiche e farmaceutiche. Materiale bianco, ideale per prodotti fotosensibili ai raggi UV.
Specifiche
  • Capacità:
    15 ml
  • Materiale:
    LDPE, trasparente
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    215-7172
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement