Flaconi contagocce, Nalgene®
8 ml, LDPE, trasparente
215-7171
LDPE trasparente o LDPE bianco, con tappi a vite in PP (dispensatore in LDPE).
- Buona resistenza chimica; resistenza termica fino a +80 °C
- Posizionamento a scatto sicuro del puntale contagocce; erogazione di gocce singole
- Versatile, semplice da maneggiare, a tenuta ermetica
- Gocce da 40 µl (esempio con acqua; la viscosità influisce sulle dimensioni delle gocce)
Questi contagocce garantiscono l'erogazione affidabile e ripetuta di reagenti e altri liquidi. Rappresentano una buona alternativa alle pipette o ad altri dispositivi di erogazione convenzionali. Ideali per la maggior parte delle applicazioni biotecnologiche, diagnostiche e farmaceutiche. Materiale bianco, ideale per prodotti fotosensibili ai raggi UV.
- Capacità:8 ml
- Materiale:LDPE, trasparente
- Seq:03
- Cat. No.:215-7171
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement