Closed dome tanks
Recipiente chiuso emisferico, con tappo in PP con guarnizione in silicone, apertura collo: 150 mm, 380 l, 724×1321 mm
Codice catalogo NALG2650-0100
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Closed dome tanks
Codice catalogo NALG2650-0100
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sealing.
Documents
NALG2650-0030_TDS_EN
Datasheet
Specifiche
- Capacità:380 l
- Descrizione:Recipiente chiuso emisferico, con tappo in PP con guarnizione in silicone, apertura collo: 150 mm
- Ø est. × A:724×1321 mm
- Cat. No.:NALG2650-0100
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDimensione tappoPer bottiglieDisponibilitàPrice
- with silicone gasket, true union clampwith silicone gasket, true union clampNALG2651-0200152,3 mm75/115/ 210/380 lLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 1’130.00