Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Capsule con coperchio, DURAN®

Capsule con coperchio, DURAN®

325 ml, 100 mm, 60 mm
Codice catalogo 216-3308
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Capsule con coperchio, DURAN®
Codice catalogo 216-3308
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Capsule con coperchio, DURAN®
Capsule con coperchio, DURAN®

325 ml, 100 mm, 60 mm

Price
SFr. 91.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.

  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura

Low profile, without knob.

Specifiche
  • Ø est:
    100 mm
  • Capacità:
    325 ml
  • Altezza:
    60 mm
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..