Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Capsule con coperchio, DURAN®

Capsule con coperchio, DURAN®

175 ml, 80 mm, 50 mm
Codice catalogo 216-3306
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Capsule con coperchio, DURAN®
Codice catalogo 216-3306
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Capsule con coperchio, DURAN®
Capsule con coperchio, DURAN®

175 ml, 80 mm, 50 mm

Price
73.60 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.

  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura

Low profile, without knob.

Specifiche
  • Ø est:
    80 mm
  • Capacità:
    175 ml
  • Altezza:
    50 mm