Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Capsule con coperchio, DURAN®

Capsule con coperchio, DURAN®

75 ml, 60 mm, 40 mm
Codice catalogo 216-3304
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Capsule con coperchio, DURAN®
Codice catalogo 216-3304
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Capsule con coperchio, DURAN®
Capsule con coperchio, DURAN®

75 ml, 60 mm, 40 mm

Price
SFr. 60.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.

  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Espansione termica minima per garantire una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura

Low profile, without knob.

Specifiche
  • Ø est:
    60 mm
  • Capacità:
    75 ml
  • Altezza:
    40 mm