Orders LinkContactUsLinkComponent
Giare, con spalla e coperchio, DURAN®
250 ml, 103 mm, 55 mm
Codice catalogo 216-0284
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Giare, con spalla e coperchio, DURAN®
Codice catalogo 216-0284
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Giare, con spalla e coperchio, DURAN®
Giare, con spalla e coperchio, DURAN®
250 ml, 103 mm, 55 mm
Price
SFr. 72.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Jar can allows the storage and transport of materials. The matching lid prevents turbulence during transport or contamination.
Certifications: According to DIN 12340.
Specifiche
  • Ø est:
    103 mm
  • Capacità:
    250 ml
  • Altezza:
    55 mm