Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
250 ml
Codice catalogo 215-7875
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Codice catalogo 215-7875
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
LDPE, con tappo in PP.
- Buona resistenza agli agenti chimici, termostabile fino a 80 °C
- Tappo di chiusura con cappuccio annesso
- A tenuta ermetica
Erogano una sola goccia alla volta. Facile da riempire.
Specifiche
- Capacità:250 ml
- Cat. No.:215-7875
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..