Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
125 ml
Codice catalogo 215-7874
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Codice catalogo 215-7874
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
LDPE, con tappo in PP.
- Buona resistenza agli agenti chimici, termostabile fino a 80 °C
- Tappo di chiusura con cappuccio annesso
- A tenuta ermetica
Erogano una sola goccia alla volta. Facile da riempire.
Specifiche
- Capacità:125 ml
- Cat. No.:215-7874
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement