Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
60 ml
215-7873
LDPE, con tappo in PP.
- Buona resistenza agli agenti chimici, termostabile fino a 80 °C
- Tappo di chiusura con cappuccio annesso
- A tenuta ermetica
Erogano una sola goccia alla volta. Facile da riempire.
- Capacità:60 ml
- Cat. No.:215-7873
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement