Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
15 ml
Catalog # 215-7871
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Dropping bottles, LDPE, Nalgene®
Catalog # 215-7871
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
LDPE, con tappo in PP.
- Buona resistenza agli agenti chimici, termostabile fino a 80 °C
- Tappo di chiusura con cappuccio annesso
- A tenuta ermetica
Erogano una sola goccia alla volta. Facile da riempire.
Specifications
- Capacità:15 ml
- Cat. No.:215-7871
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement