Taniche fluorinate, Nalgene®
20 l, 320×245×452 mm, 41 mm, 53B
Catalog # 216-8512
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Taniche fluorinate, Nalgene®
Catalog # 216-8512
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Jump to:
Product Details & Documents
HDPE fluorinato con tappo a vite impermeabile in PP fluorinato.
- Resistente alla maggior parte degli acidi, composti alcalini e solventi organici aggressivi
- Resistenti a temperature comprese tra −100 e +120 °C
- Costruzione stabile e robusta con graduazione stampata in galloni e litri, a tenuta ermetica
Superfici interne ed esterne fluorinate riducono il rischio di assorbimento e penetrazione dei solventi evitandone la perdita e migliorando la durata della tanica stessa. Stabile grazie alla grande superficie di appoggio e al baricentro basso. Il beccuccio integrato facilita il versamento.
Specifications
- Filettatura:53B
- Capacità:20 l
- L×P×A:320×245×452 mm
- Ø interno collo:41 mm
- Cat. No.:216-8512
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement