Taniche fluorinate, Nalgene®
10 l, 246×199×376 mm, 37 mm, 53B
Codice catalogo 216-8511
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Taniche fluorinate, Nalgene®
Codice catalogo 216-8511
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
HDPE fluorinato con tappo a vite impermeabile in PP fluorinato.
- Resistente alla maggior parte degli acidi, composti alcalini e solventi organici aggressivi
- Resistenti a temperature comprese tra −100 e +120 °C
- Costruzione stabile e robusta con graduazione stampata in galloni e litri, a tenuta ermetica
Superfici interne ed esterne fluorinate riducono il rischio di assorbimento e penetrazione dei solventi evitandone la perdita e migliorando la durata della tanica stessa. Stabile grazie alla grande superficie di appoggio e al baricentro basso. Il beccuccio integrato facilita il versamento.
Specifiche
- Filettatura:53B
- Capacità:10 l
- L×P×A:246×199×376 mm
- Ø interno collo:37 mm
- Cat. No.:216-8511
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement