Orders LinkContactUsLinkComponent
Specimen loops
Ansa per campioni, 0,5 mm, 1 mm, 60 mm
Codice catalogo MART64-064-01
Nome del fornitore:   KLS Martin Group
Specimen loops
Codice catalogo MART64-064-01
Nome del fornitore:  KLS Martin Group
Specimen loops
Ansa per campioni, 0,5 mm, 1 mm, 60 mm
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Ø:
    1 mm
  • Descrizione:
    Ansa per campioni, 0,5 mm
  • Lunghezza:
    60 mm