Specimen loops
Ansa per campioni biologici, 0,5 mm, 3 mm, 40 mm
Codice catalogo 391-0135
Nome del fornitore: KLS Martin Group
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Ø:3 mm
- Descrizione:Ansa per campioni biologici, 0,5 mm
- Lunghezza:40 mm