Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form, Nalgene®
Beakers, low form, Nalgene®
1000 ml, 100 - 1000 ml
Codice catalogo 213-7107
   Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Beakers, low form, Nalgene®
Codice catalogo 213-7107
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
Beakers, low form, Nalgene®
Beakers, low form, Nalgene®
1000 ml, 100 - 1000 ml
Price
45.30 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 3 ST
Product Details & Documents
PPCO, translucent.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to +121 °C, autoclavable at +121 °C (max. 20 minutes)
  • Smooth surfaces for easy, fast cleaning
Designed for general laboratory use. With spout and easy to read printed graduations with size code, plastic code, maximum temperature for use and 'Not flameproof' symbol. Ribbed for easy stacking. No drip, single spout design provides precision pouring control.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Specifiche
  • Range di gradazione:
    100 - 1000 ml
  • Capacità:
    1000 ml
  • Seq:
    14
  • Cat. No.:
    213-7107
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
  • Certificazione ambientale:
    ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
    NAR Certificate of Retirement