Becher, Philips, DURAN®
500 ml, 142 mm, 86 mm
Catalog # 213-0215
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente, con beccuccio.
- Ottima resistenza chimica
- Elevata resistenza termica
- Ridotta dilatazione termica
Pareti spesse con graduazioni stampate e area di scrittura.
Specifications
- Ø est:86 mm
- Capacità:500 ml
- Altezza:142 mm