Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Becher, Philips, DURAN®

Becher, Philips, DURAN®

250 ml, 105 mm, 68 mm
Codice catalogo 213-0214
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Becher, Philips, DURAN®
Codice catalogo 213-0214
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Becher, Philips, DURAN®
Becher, Philips, DURAN®

250 ml, 105 mm, 68 mm

Price
SFr. 15.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente, con beccuccio.

  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Ridotta dilatazione termica

Pareti spesse con graduazioni stampate e area di scrittura.

Specifiche
  • Ø est:
    68 mm
  • Capacità:
    250 ml
  • Altezza:
    105 mm