Becher, Philips, DURAN®
150 ml, 87 mm, 59 mm
Codice catalogo 213-0254
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente, con beccuccio.
- Ottima resistenza chimica
- Elevata resistenza termica
- Ridotta dilatazione termica
Pareti spesse con graduazioni stampate e area di scrittura.
Specifiche
- Ø est:59 mm
- Capacità:150 ml
- Altezza:87 mm



