Becher, forma alta, DURAN®
150 ml, 95 mm, 54 mm
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente, con beccuccio.
- Ottima resistenza chimica
- Elevata resistenza termica
- Dilatazione termica minima, che conferisce una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Con scala graduata per la lettura del contenuto e con area di scrittura.
Con Retrace Code (contrassegno di tracciabilità) stampato.
ISO 3819.
- Ø est:54 mm
- Capacità:150 ml
- Altezza:95 mm
- Seq:03