Extraction thimbles
75×160 mm, 2,0 mm
Nome del fornitore: MACHEREY-NAGEL
Vai a
Product Details & Documents
Extraction thimbles, made of pure cellulose, standard quality. With or without lid available.
- Fat determination in food and feed
- Determination of binder content in asphalt
- Analysis of soil contaminants
- Determination of additives in rubber and elastomers
Specifiche
- Ø interno×A:75×160 mm
- Spessore:2,0 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.