Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, flat bottom
Test tubes, flat bottom
65 mm, 15 mm, 0,8 mm
Codice catalogo SCERB406515000812
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
Codice catalogo SCERB406515000812
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
65 mm, 15 mm, 0,8 mm
Price
SFr. 134.00
Log in per disponibilità
1 * 300 ST
Specifiche
  • Ø est:
    15 mm
  • Spessore parete:
    0,8 mm
  • Lunghezza:
    65 mm
  • Seq:
    05