Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes
Test tubes
200 mm, 25 mm, 1,1 - 1,2 mm
Codice catalogo SCERA620025001221
Nome del fornitore:   DWK Life Sciences
Test tubes
Codice catalogo SCERA620025001221
Nome del fornitore:  DWK Life Sciences
Test tubes
200 mm, 25 mm, 1,1 - 1,2 mm
Price
SFr. 3’690.00
Log in per disponibilità
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For a wide variety of applications.
Specifiche
  • Ø est:
    25 mm
  • Spessore parete:
    1,1 - 1,2 mm
  • Lunghezza:
    200 mm
  • Seq:
    09