Orders LinkContactUsLinkComponent
Tappi ERLENMEYER-CAP
Tappi ERLENMEYER-CAP
blu, 37-39 mm
Codice catalogo 391-0951
Nome del fornitore:   LUDI
Tappi ERLENMEYER-CAP
Codice catalogo 391-0951
Nome del fornitore:  LUDI
Tappi ERLENMEYER-CAP
Tappi ERLENMEYER-CAP
blu, 37-39 mm
Price
64.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 10 ST
Product Details & Documents
In alluminio, anodizzato.
  • Molle in acciaio al nichel-cromo
  • Le molle si bloccano sulla parete esterna del contenitore
  • Autoclavabili
Specifiche
  • Per:
    37-39 mm
  • Colore:
    blu
  • Seq:
    03