Orders LinkContactUsLinkComponent
Lampadine alogene
Lampadine alogene
Lampadina al tungsteno, 12 V, 10 W
Codice catalogo 632-9017
Nome del fornitore:   MOTIC
Lampadine alogene
Codice catalogo 632-9017
Nome del fornitore:  MOTIC
Lampadine alogene
Lampadine alogene
Lampadina al tungsteno, 12 V, 10 W
Price
6.70 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Descrizione:
    Lampadina al tungsteno
  • Seq:
    07
  • Potenza:
    10 W
  • Voltaggio:
    12 V