Microscopi standard, B3
Plan achromatic objective, 60×/0,85
632-8984
: MOTIC
Microscopi a campo chiaro con ASC (Achromatic Super Contrast) o con obiettivi planacromatici (PL) appositamente progettati per applicazioni didattiche e cliniche nelle università e nei laboratori.
- Plan achromatic objectives or:
- φ = Phase contrast
- ASC = Achromatic Super Contrast
Lieferinformationen: Fornito con manuale di istruzioni, filtri blue, verde e giallo, olio di immersione e coperchio antipolvere.
- Ingrandimento:60×/0,85
- Descrizione:Plan achromatic objective
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..