Microscopio verticale, 18
Widefield eyepiece, 20×/11
Codice catalogo 630-0081
Nome del fornitore: MOTIC
Vai a
Product Details & Documents
Microscopi a campo chiaro progettati per l'uso in ambito didattico.
- Efficient LED energy saving lamp
: Fornito con coperchio antipolvere e batterie ricaricabili per 50 ore di uso continuo.
Specifiche
- Ingrandimento:20×/11
- Descrizione:Widefield eyepiece
- Seq:104
- Cat. No.:630-0081
- Tipo:Monoculare
- Illuminazione:LED
- Software:Images Plus 2,0 (multilingue) per PC e MAC
- Tavolino:Meccanico
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoIngrandimentoDisponibilitàPrice
- Widefield eyepiece
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoIngrandimentoDisponibilitàPrice
- Oculare Huygens
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoIngrandimentoDisponibilitàPrice
- Oculare
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoIngrandimentoDisponibilitàPrice
- Widefield eyepiece