Lampadine alogene
Lampadina alogena, 12 V, 20 W
Codice catalogo 632-8963
Nome del fornitore: MOTIC
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Lampadina alogena
- Seq:01
- Potenza:20 W
- Voltaggio:12 V