Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopio verticale, 18
Microscopio verticale, 18
Oculare, 10×/18
Codice catalogo 632-8945
Nome del fornitore:   MOTIC
Microscopio verticale, 18
Codice catalogo 632-8945
Nome del fornitore:  MOTIC
Microscopio verticale, 18
Microscopio verticale, 18
Oculare, 10×/18
Price
SFr. 38.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Microscopi a campo chiaro progettati per l'uso in ambito didattico.
  • Efficient LED energy saving lamp
Informazioni per l'ordine: Fornito con coperchio antipolvere e batterie ricaricabili per 50 ore di uso continuo.
Specifiche
  • Ingrandimento:
    10×/18
  • Descrizione:
    Oculare
  • Seq:
    102
  • Cat. No.:
    632-8945
  • Illuminazione:
    LED
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ingrandimento
    Disponibilità
    Price
  • Widefield eyepiece
    Widefield eyepiece
    632-9055
    15× (12 mm)
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 38.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ingrandimento
    Disponibilità
    Price
  • Oculare Huygens
    Oculare Huygens
    632-9053
    5×/14,5
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 38.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ingrandimento
    Disponibilità
    Price
  • Oculare
    Oculare
    632-8945
    10×/18
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 38.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ingrandimento
    Disponibilità
    Price
  • Widefield eyepiece
    Widefield eyepiece
    630-0081
    20×/11
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 70.50