Lampadine alogene
Lampadina alogena superiore, 12 V, 10 W
Codice catalogo 632-8943
Nome del fornitore: MOTIC
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Lampadina alogena superiore
- Seq:03
- Potenza:10 W
- Voltaggio:12 V
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.