Slide boxes, PS
Slide boxes, PS, 50, 89×33×208 mm
631-0052
Microscope slide boxes for 25 or 50 slides.
- N. di vetrini:50
- Descrizione:Slide boxes
- Materiale:PS
- Seq:02
- L×P×A:89×33×208 mm
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals