Swabs
Non sterile swabs, Alluminio/cotone, 1 mm, 150 mm
Codice catalogo LPIT112691
Nome del fornitore: LP ITALIANA
Vai a
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø:1 mm
- Descrizione:Non sterile swabs
- Lunghezza:150 mm
- Asta/testa:Alluminio/cotone