Swabs
Non sterile swabs, Wood/cotton, 2,2 mm, 150 mm
Codice catalogo LPIT112191
Nome del fornitore: LP ITALIANA
Vai a
Product Details & Documents
Sterile and non sterile swabs designed for use in microbiology.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Documents
Specifiche
- Ø:2,2 mm
- Descrizione:Non sterile swabs
- Lunghezza:150 mm
- Asta/testa:Wood/cotton