Orders LinkContactUsLinkComponent
Vacuum filter holders
130 ml, 47 mm
Codice catalogo SART16523
Nome del fornitore:   Sartorius
Vacuum filter holders
Codice catalogo SART16523
Nome del fornitore:  Sartorius
Vacuum filter holders
130 ml, 47 mm
Price
SFr. 217.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These vacuum filter holders feature a glass cylinder, PP base and sealing plug with anodised aluminum closing cap.
  • Vacuum operated
Specifiche
  • per Ø:
    47 mm
  • Capacità:
    130 ml
  • Seq:
    02
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Aluminium closing cap
    Aluminium closing cap
    SART6980591
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 12.40
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Closing ring
    Closing ring
    SART6980590
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 16.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Glass cylinder, 130 ml
    Glass cylinder, 130 ml
    SART6985060
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST - SFr. 113.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Glass cylinder, 85 ml
    Glass cylinder, 85 ml
    SART6980589
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 89.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Plug
    Plug
    SART6980588
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST - SFr. 58.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • PP base
    PP base
    SART6980586
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 16.60
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Flat silicone gasket
    Flat silicone gasket
    SART6980573
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 9.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Silicone O-ring
    Silicone O-ring
    SART6980574
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 12.40