Orders LinkContactUsLinkComponent
Vacuum filter holders
85 ml, 47 mm
  SART16522
 :   Sartorius
Vacuum filter holders
  SART16522
 :  Sartorius
Vacuum filter holders
85 ml, 47 mm
SFr. 171.00
1 * 1 ST
These vacuum filter holders feature a glass cylinder, PP base and sealing plug with anodised aluminum closing cap.
  • Vacuum operated
  • per Ø:
    47 mm
  • Capacità:
    85 ml
  • Seq:
    01
Accessories
  •  
    Descrizione
  • SART6980591
    Aluminium closing cap
    1 * 1 ST - SFr. 12.40
  •  
    Descrizione
  • SART6980590
    Closing ring
    1 * 1 ST - SFr. 16.60
  •  
    Descrizione
  • SART6985060
    Glass cylinder, 130 ml
    1 * 100 ST - SFr. 113.00
  •  
    Descrizione
  • SART6980589
    Glass cylinder, 85 ml
    1 * 1 ST - SFr. 89.90
  •  
    Descrizione
  • SART6980588
    Plug
    1 * 10 ST - SFr. 58.00
  •  
    Descrizione
  • SART6980586
    PP base
    1 * 1 ST - SFr. 16.60
  •  
    Descrizione
  • SART6980573
    Flat silicone gasket
    1 * 1 ST - SFr. 9.50
  •  
    Descrizione
  • SART6980574
    Silicone O-ring
    1 * 1 ST - SFr. 12.40