Orders LinkContactUsLinkComponent
Gas sampling tubes
Gas sampling tubes
500 ml, Senza raccordo di sfiato filettato
Codice catalogo 201-9113
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Gas sampling tubes
Codice catalogo 201-9113
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Gas sampling tubes
Gas sampling tubes
500 ml, Senza raccordo di sfiato filettato
Price
SFr. 173.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Duran® clear borosilicate glass.
  • Excellent thermal and chemical resistance
  • Connection on one side with capillary tube (internal Ø: 2,7 mm, external Ø: 8,0 mm) and on the other side with tube connector (external Ø: 8,0 mm)
  • With white labelling area
Gas collection tubes for removing, collecting and transporting gas samples. Both sides with a 3 NS/14 standard ground one-way stop cock.
 : DIN 12473-1
Documents
Specifiche
  • Tipo:
    Senza raccordo di sfiato filettato
  • Capacità:
    500 ml