Orders LinkContactUsLinkComponent
Adattatori, 3 colli
Adattatori, 3 colli
29/32 NS, 29/32 NS
Codice catalogo 201-2221
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Adattatori, 3 colli
Codice catalogo 201-2221
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Adattatori, 3 colli
Adattatori, 3 colli
29/32 NS, 29/32 NS
Price
SFr. 134.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
DURAN® Borosilicate glass 3.3
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With 3 NS sockets and 1 NS cone, with two parallel necks and one angled neck (45°).
Documents
Specifiche
  • Dimensione cono:
    29/32 NS
  • Cono femmina:
    29/32 NS